Stampa…
2-Cyclohepten-1-one 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohept-2-enone
171070010 171070050
ACRO171070010EA 81.7 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (760 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004157
CAS Number: 1121-66-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %