Stampa…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 19.7 EUR
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di ebollizione: 75…80 °C (,7 mmHg)
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001601
CAS Number: 719-22-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %