Cerio (IV) solfato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
404340250
404341000
ACRO404340250EA
40.3
EUR
ACRO404340250
ACRO404341000
Cerio (IV) solfato 99%
Cerio (IV) solfato
Formula:
Ce(SO₄)₂ Punto di fusione: 195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148852 CAS Number: 13590-82-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Appearance | Yellow Powder and/or chunks |
Titration Iodometric | 39.6 to 44.7 % (Ce) |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |