Stampa…
5-Hydroxyoxindole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153550010 153550050
ACRO153550010EA 74.3 EUR
ACRO153550010 ACRO153550050
5-Hydroxyoxindole 96%
5-Hydroxyoxindole
Formula: C₈H₇NO₂
Punto di fusione: 266…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014566
CAS Number: 3416-18-0
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)