Stampa…
1,2,4,5-Tetrametilbenzene 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 29.5 EUR
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetrametilbenzene 97+%
1,2,4,5-Tetrametilbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 196…197 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 78…82 °C
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008528
CAS Number: 95-93-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N