8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
132210050
132210250
ACRO132210050EA
57.9
EUR
ACRO132210050
ACRO132210250
8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
8-Quinolinesulphonyl chloride
Formula:
C₉H₆ClNO₂S Punto di ebollizione: 306 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 126…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006808 CAS Number: 18704-37-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |