Stampa…
Mebendazole
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl [5-(Benzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
101720050 101720250 101720000
ACRO101720050EA 31.2 EUR
ACRO101720050 ACRO101720250 101720000.
Mebendazole
Mebendazole
Formula: C₁₆H₁₃N₃O₃
Peso molecolare: 295,30 g/mol
Punto di fusione: 287 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057872
CAS Number: 31431-39-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 290 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %