Stampa…
Silicio biossido ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 58.22 EUR
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Silicio biossido ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Silicio biossido
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2,210 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 1,710 °C
Densità: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Visualizza i codici
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %