Acido acetico 75% ≥75% per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60.05 g/mol Punto di ebollizione: 118 Punto di fusione: 17 Flash Pt: 38,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8 II |