Sodio idrossido 2 mol/l (2 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
85521.460EA
417
EUR
85521.460
85521.320
Sodio idrossido 2 mol/l (2 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay | 1.95 --> 2.05 mol/l |
Appearance | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 2.0 EU/ml |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |