Stampa…
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Idrossido di sodio
85519.460EA 373 EUR
85519.460 85519.320
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 1390
Punto di fusione: 323
Densità: 1.007 g/cm₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay 0.099 --> 0.101 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed