Risperidone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
459390010
459390050
ACRO459390010EA
47.3
EUR
ACRO459390010
ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Formula:
C₂₃H₂₇FN₄O₂ Punto di fusione: 172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00274576 CAS Number: 106266-06-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 174 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |