Stampa…
Morpholin-3-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 27.9 EUR
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,1039 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00631009
CAS Number: 109-11-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %