Stampa…
Methyl palmitate 99% analytical standard for GC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
460390010 460390050
ACRO460390010EA 46.6 EUR
ACRO460390010 ACRO460390050
Methyl palmitate 99% analytical standard for GC
Methyl palmitate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 338 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 28 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008994
CAS Number: 112-39-0
Visualizza i codici
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %