Metile oleato 99% analytical standard for GC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₉H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 186 °C (9 mmHg) Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,87 g/cm³ Flash Pt: 180 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009578 CAS Number: 112-62-9 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |