Stampa…
Methyl octanoate 99% analytical standard for GC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
460350010 460350050
ACRO460350010EA 33 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Methyl octanoate 99% analytical standard for GC
Methyl octanoate
Formula: C₉H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 79 °C (12 mmHg)
Densità: 0,878 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009551
CAS Number: 111-11-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %