Stampa…
Atropic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
459050050 459050250
ACRO459050050EA 63.8 EUR
ACRO459050050 ACRO459050250
Atropic acid 97%
Atropic acid
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046531
CAS Number: 492-38-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %