Stampa…
2-Fluoroadenine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
459160010 459160050
ACRO459160010EA 162 EUR
ACRO459160010 ACRO459160050
2-Fluoroadenine 97%
2-Fluoroadenine
Formula: C₅H₄FN₅
Peso molecolare: 153,12 g/mol
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632749
CAS Number: 700-49-2
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %