Stampa…
Omeprazole 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 36.2 EUR
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Formula: C₁₇H₁₉N₃O₃S
Peso molecolare: 345,42 g/mol
Punto di fusione: 158…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083192
CAS Number: 73590-58-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %