Stampa…
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
458380010 458380050
ACRO458380010EA 87.4 EUR
ACRO458380010 ACRO458380050
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrCl
Peso molecolare: 317,3495 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780667
CAS Number: 31928-46-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %