Stampa…
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 99.9 EUR
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C9H9NO
Peso molecolare: 147,1700 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00853963
CAS Number: 1196-38-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %