Stampa…
2-Bromopyrazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
458160010 458160050
ACRO458160010EA 88.9 EUR
ACRO458160010 ACRO458160050
2-Bromopyrazine 95%
2-Bromopyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158,9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275680
CAS Number: 56423-63-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %