Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
458120050 458120250
ACRO458120050EA 54.3 EUR
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Peso molecolare: 234,34 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191998
CAS Number: 37942-07-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %