Stampa…
Fluvastatin sodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: XU 62-320, rel-(3S,5R,E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid sodium salt, Sodium rel-(3R,5S,E)-7-(3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
458010010 458010050
ACRO458010010EA 79.4 EUR
ACRO458010010 ACRO458010050
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Formula: C24 H25FNNaO4
Peso molecolare: 433.46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00929076
CAS Number: 93957-55-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %