Stampa…
Topiramate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
456190010 456190050
ACRO456190010EA 78.5 EUR
ACRO456190010 ACRO456190050
Topiramate 98%
Topiramate
Formula: C₁₂H₂₁NO₈S
Punto di fusione: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865320
CAS Number: 97240-79-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -29° to -33° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)