Stampa…
Ofloxacin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
455670010 455670050 455670250
ACRO455670010EA 45 EUR
ACRO455670010 ACRO455670050 ACRO455670250
Ofloxacin 98%
Ofloxacin
Formula: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Peso molecolare: 361,37 g/mol
Punto di fusione: 280…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00226105
CAS Number: 82419-36-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %