Stampa…
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride
455200050 455200250
ACRO455200050EA 39 EUR
ACRO455200050 ACRO455200250
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Formula: C20H22ClN3O .2HCl .2H2O
Peso molecolare: 464,812 g/mol (392,33 anhy)
Punto di ebollizione: 478 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 166…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078857
CAS Number: 6398-98-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Water 7.0 to 9.0 %
HPLC ≥97.5 %