Stampa…
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 156 EUR
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863097
CAS Number: 79651-64-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %