Stampa…
5-Fluorobenzoxazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
455610010 455612500
ACRO455610010EA 283 EUR
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Formula: C7H4FNO
Peso molecolare: 137,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458151
CAS Number: 221347-71-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %