Boro nitruro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
441800500
441802500
ACRO441800500EA
97.2
EUR
ACRO441800500
ACRO441802500
Boro nitruro 98%
Boro nitruro
Formula:
BN Peso molecolare: 24.82 g/mol Punto di fusione: 2700…3000 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS Number: 10043-11-5 Merck Index: 13,01336 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥97.5 % |
Particle size | 0.17 to 5 µm |