Stampa…
Fenosafranina
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Diamino-5-phenylphenazinium chloride
339340010 339340050
ACRO339340010EA 46.5 EUR
ACRO339340010 ACRO339340050
Fenosafranina
Fenosafranina
Formula: C₁₈H₁₅ClN₄
Peso molecolare: 322,8 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 81-93-6
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)