Stampa…
5-Methylisatin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylindoline-2,3-dione, 5-Methyl-1H-indole-2,3-dione
206860010 206860050
ACRO206860010EA 35.6 EUR
ACRO206860010 ACRO206860050
5-Methylisatin 95%
5-Methylisatin
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161.16 g/mol
Punto di fusione: 180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005721
CAS Number: 608-05-9
Visualizza i codici
Appearance Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥94 %