Stampa…
Chromotrope 2B, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
149750050 149750250
ACRO149750050EA 25.9 EUR
ACRO149750050 ACRO149750250
Chromotrope 2B, puro
Chromotrope 2B
Formula: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
Peso molecolare: 513,37 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003951
CAS Number: 548-80-1
Visualizza i codici
Appearance Dark green to greenish-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
UV Lambda max 513 to 517 nm (c=0.1, H2O)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥580 (on dry substance)