Stampa…
Pentafluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 23.5 EUR
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
Pentafluorobenzoic acid 99%
Pentafluorobenzoic acid
Formula: C₇HF₅O₂
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002406
CAS Number: 602-94-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %