Stampa…
Nitrometano 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
21337-0250 213375000 213370025
ACRO21337-0250EA 0 EUR
ACRO21337-0250 ACRO213375000 ACRO213370025
Nitrometano 99+% per analisi
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm