Stampa…
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 35.5 EUR
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Formula: C₆H₅BrO₃
Peso molecolare: 205,01 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092313
CAS Number: 2527-99-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %