Stampa…
Acqua, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Hydrogen oxide
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA 49.3 EUR
4218.2500 4218.1000
Acqua, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Particulate Matter max. 0.0001 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak
at 220 nm max. 0.005 au
at 254 nm max. 0.001 au
Physical Data (not specifications):
Learn more