Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
3818.9025EA
1251.82
EUR
3818.9025
3818.1000
3818.0500
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O Punto di fusione: 100 °C Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS Number: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 13,08734 |
|
Meets ACS Specifications | |
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.003 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |