Stampa…
Salicylaldehyde azine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salicylaldazine
456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 50.6 EUR
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 240,26 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043496
CAS Number: 959-36-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %