Stampa…
2,2,4-Trimetil pentano, anidro (max. 0,005% H2O)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
85821.230EA 82.2 EUR
85821.230 85821.269
2,2,4-Trimetil pentano, anidro (max. 0,005% H2O)
2,2,4-Trimetil pentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso molecolare: 114,23 g/mol
Punto di ebollizione: 99,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
CAS Number: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=e2e58a60a741979db8dfc61047951c72af04d890&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %