Stampa…
Cloroformio, anidro (max. 0,005% H2O) stabilizzato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con 2-metil-2-butene 0,005 % max,
85815.230EA 43.2 EUR
85815.230 85815.269
Cloroformio, anidro (max. 0,005% H2O) stabilizzato
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w