Stampa…
Ultracongelatori serie TSX
Fornitore: Thermo Scientific
TSX60086V
471-1205EA 22600 EUR
471-1205
Ultracongelatori serie TSX
Congelatori Ultra freezer
Gli ultrafreezer ad elevate performance Thermo Scientific™ Serie TSX sono studiati con caratteristiche che supportano gli obiettivi di sostenibilità senza compromettere le performance. La tecnologia V-Drive di serieè studiata per consentire uniformità della temperatura che si adatta all’ambiente di laboratorio, offrendo risparmi energetici significativi. Ora disponibili in 4 nuove capacità, questi ultrafreezer a −80 °C massimizzano la capacità di stoccaggio e offrono risparmi energetici maggiori rispetto agli ultrafreezer con refrigeranti convenzionali.
  • Miglior picco di variazione di efficienza energetica degli ultracongelatori: inferiore a 5 °C
  • La temperatura registrata e gli eventi rimangono in memoria per tutta la vita del congelatore
  • Interfaccia utente ridisegnata con funzionalità touch (anche con guanti in lattice)
  • Elimina la necessità di un registratore grafico separato grazie al datalogger e alle funzionalità di mappatura della temperatura integrate, tutto esportabile tramite porta USB integrata
  • Funzionalità di sicurezza avanzate: impostazioni di allarme, controllo tramite password, sportelli compatibili con lucchetto e card di accesso opzionale
  • Design ergonomico: manico confortevole, touch screen e collocazione delle mensole a livelli superiori, in modo da evitare il caricamento dei rack a livello del pavimento
  • Impostazione wizard facile, log degli eventi, mappatura della temperatura e download dei dati
  • Il più veloce recupero della temperatura dopo apertura dello sportello del mercato: 17 minuti
  • La miglior uniformità della temperatura complessiva: <5,2°C con apertura porte <4,0 °C senza apertura porte
Studiati per limitare l’impatto ambientale:
Riduce l’utilizzo di energia del 70%
Utilizza meno di 8 kWh/giorno, a seconda della capacità
Produce minori emissioni di calore e minori costi HVAC
Refrigeranti naturali conformi alle normative europee su F-Gas: R170 e R290
Isolamento in schiuma soffiata ad acqua ecologico
Prodotto in uno stabilimento pluripremiato per la sostenibilità
Quattro capacità: Capacità da 400, 500, 600 e 700 2"/5 cm per alloggiare un’ampia gamma di necessità di stoccaggio e specifiche applicazioni di laboratorio
Tecnologia “v-drive”: Invece del refrigerante convenzionale, i frigoriferi e i congelatori a elevate performance utilizzano un compressore a velocità singola che si accende e si spegne ciclicamente, la tecnologia v-drive corre a velocità variabile per regolare la performance alle condizioni interne ed esterne al frigorifero o congelatore. In combinazione al controllo automatico della regolazione, il motore a velocità variabile ottimizza la velocità di corsa del compressore alle condizioni correnti. In caso di frequenti aperture dello sportello o di aggiunta di campioni al frigorifero o congelatore, il sistema di controllo rileva queste attività ed aumenta la velocità del motore in modo da riportare velocemente la temperatura al punto d’impostazione. Questa tecnologia innovativa è una delle ragioni che consentono alla serie TSX un’eccezionale velocità di recupero dopo l’apertura porte, con conseguente maggior tranquillità in laboratorio. Quando le condizioni sono stabili, per esempio durante il funzionamento notturno o nei weekend, il motore gira a velocità bassa, riducendo il consumo energetico ma mantenendo costante e stabile la temperatura dei campioni.
Temperatura: −50 to −86 °C.
Certificazioni: CE, ENERGYSTAR.
Informazioni per l' accessorio: Le opzioni e gli accessori installabili sul campo devono essere installate da un tecnico qualificato.