Stampa…
Acqua, ultrapuro per biologia molecolare esente da nucleasi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
J71786.K2EA 56.1 EUR
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
Acqua, ultrapuro per biologia molecolare esente da nucleasi
Acqua
Nuclease free water is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles.
Confezione: The 5 litre size is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,000
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039