Stampa…
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Fornitore: VWR Chemicals
85825.360EA 55.7 EUR
85825.360 85825.440 85825.550
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Etanolo Eurodenatured
Formula: H₃CCH₂OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
CAS Number: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Assay (V/V) min. 68.4%
Denatonium benzoate (ppm) 7.9 - 9.2 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.68 - 0.80 %
2-Propanol (V/V) 0.68 - 0.80%