Stampa…
Detergente liquido per la pulizia manuale della vetreria, neodisher® LM 3
Fornitore: Dr. Weigert
440030 440049
148-3162EA 280 EUR
148-3162 141-0940
Detergente liquido per la pulizia manuale della vetreria, neodisher® LM 3
Soluzioni detergenti Detergenti e Detersivi per Superfici
For manually cleaning and pre-cleaning of laboratory glassware as well as for the cleaning of pipettes and viscometers in special washers. Especially suitable for the cleaning of laboratory glassware in water, phosphates and metal laboratories and laboratories where enzymatic and serological analyses are conducted.
  • Per il lavaggio (manuale o tramite macchine) di vetreria da laboratorio
  • Componenti: < 5% di tensioattivi anfoteri
  • Dosaggio: 0,2 - 20%