I puntali a bassa ritenzione sono realizzati con una resina speciale che riduce il potenziale di ritenzione del campione all'interno del puntale. Contribuiscono a ridurre la perdita di campione durante le ricerche con proteine. Con certificato di lotto, esenti da proteasi e nucleasi.
- Un'imboccatura più ampia garantisce una tenuta facile e uniforme dei puntali senza perdite
- Garantiti esenti da DNasi/RNasi, endotossine e metalli pesanti rilevabili
- Solo puntali graduati: le graduazioni consentono un controllo visivo dell'accuratezza del pipettaggio
- Testati per la contaminazione da endotossine (pirogeni)
- Le resine sono pretestate per la contaminazione da metalli
- Certificati su file per numero di lotto per tutti i risultati dei test
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 1,03 bar.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Tipi di punta:
Bevel Point™: puntali per pipette con punte smussate, progettati per trattenere meno fluido, una buona scelta per un'ampia varietà di procedure.
UltraFine™: puntali per pipette con punta Ultrafine™ caratterizzati dalla presenza di una sottile sezione all'estremità, non smussata ed estremamente flessibile. Ciò consente di erogare il campione fino all'ultima goccia.
A foro largo: apertura estremamente larga permette di pipettare macrofagi o DNA. L'estremità smussata consente di eliminare il carry over da soluzioni viscose.
Packaging options
Bulk: Tips are supplied in resealable PE bags (1000 tips). This packaging option is not recommended if you plan to store the tips for long periods and if warping is a concern.
Racks (96 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.