Stampa…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J66630.MD J66630.03 J66630.06
J66630.MDEA 57.3 EUR
J66630.MD J66630.03 J66630.06
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063694
CAS Number: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Visualizza i codici
Solubility Soluble in DMF (Dimethylformamide) or water
Purity 99%
Physical form Powder