Stampa…
Gel di silice 2-5 mm agente essiccante heavy metal-free, with moisture indicator (orange gel), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
13767-1KGEA 139.85 EUR
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
Gel di silice 2-5 mm agente essiccante heavy metal-free, with moisture indicator (orange gel), Fluka™
Gel di silice
Silica gel with moisture indicator free of heavy metals.
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2.230 °C
Punto di fusione: 1.600 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Visualizza i codici
Soluble in chloroform Max. 0.025 %
Water absorbing capacity Min. 25 %
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Capacity ≥25 % absorption capacity (water)