Stampa…
Acqua, grado tecnico
Fornitore: PanReac AppliChem
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 57.9 EUR
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Acqua, grado tecnico
Acqua
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,00 kg/l (20 ˚C)
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
Visualizza i codici
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm