Soluzione decontaminante DNA AWAY®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Soluzione pronta all'uso per la rimozione di contaminazioni di DNA. Per la pulizia di superfici di lavoro, strumenti, micropipette, termociclatori ecc.
- Idonea per applicazioni PCR: previene falsi positivi
- Semplice pulizia di numerose superfici